Principaux documents
63124
Sigma-Aldrich
ε-Carotene
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(6R,6′R)-ε,ε-Carotene
1 MG
1 400,00 $
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
1 400,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H56
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
Absorption UV
λ: 440 nm±5 nm Amax
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-28,37-38H,15-16,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-,38-/m0/s1
Clé InChI
QABFXOMOOYWZLZ-GDBZIMIPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Oxidative Damage to Plants: Antioxidant Networks and Signaling (2014)