59818
8-Isothiocyanatopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPCE)
Synonyme(s) :
Trisodium 8-isothiocyanatopyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Essai
≥95.0% (HPCE)
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: soluble
Fluorescence
λex 401 nm; λem 421 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(N=C=S)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable