Principaux documents
55136
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, superparamagnetic, red fluorescent
size: 5 μm
Synonyme(s) :
PS-MAGFluoRed
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Composition
iron oxide, ≥20%
Concentration
1% (solid)
Taille des particules
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Densité
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
Température de stockage
2-8°C
Composants
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C