Principaux documents
54015
Sigma-Aldrich
4-(2-Carboxyphenyl)-7-diethylamino-2-(7-diethylamino-2-oxochroman-3-yl)-chromylium perchlorate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPLC)
50 MG
82,60 $
82,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
82,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H33ClN2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
637.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
82,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥80% (HPLC)
Fluorescence
λex 654 nm; λem 694 nm in methylene chloride
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3cc(-c4ccccc4C(O)=O)c5ccc(cc5[o+]3)N(CC)CC
InChI
1S/C33H32N2O5.ClHO4/c1-5-34(6-2)22-14-13-21-17-28(33(38)40-29(21)18-22)31-20-27(24-11-9-10-12-26(24)32(36)37)25-16-15-23(19-30(25)39-31)35(7-3)8-4;2-1(3,4)5/h9-20H,5-8H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VTMBPDDANDHVLA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Cyanine-type fluorescent and laser dye[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P. Czerney et al.
J. Photochem. Photobiol., A, 89, 31-31 (1995)