Principaux documents
53245
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.0; 0.05 M − Magnesium acetate 20 mM − Spermine 0.5 mM − Sodium chloride 100 mM − 2-Methyl-2,4-pentanediol 25% solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 43/Kit-No 80701
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
pH
6.0±0.2 ( in neat)
Densité
1.01 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable