49426
DL-Lactaldehyde solution
~1 M in H2O
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropanal solution, 2-Hydroxypropionaldehyde solution
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (TLC)
Niveau de qualité
Concentration
~1 M in H2O
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(C(O)C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3
Clé InChI
BSABBBMNWQWLLU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable