MilliporeSigma
Passer à
48488
Sodium (±)-homocitrate tribasic
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-1,2,4-butanetricarboxylic acid trisodium salt, Trisodium homocitrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
352,00 $
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 320,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7Na3O7
Poids moléculaire :
272.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
352,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
impurities
≤15.0% water
Quality Segment
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O7.3Na/c8-4(9)1-2-7(14,6(12)13)3-5(10)11;;;/h14H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
SNTBDRNHMPWDFS-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium (±)-homocitrate tribasic may be used in studies of formation and function of the iron-molybdenum cofactor (FeMo-co) which contains 7Fe, 9S, Mo, R-homocitrate. FeMo-co is essential for nitrogen fixation by nitrogenous organisms.
Biochem/physiol Actions
Component of the iron-molybdenum cofactor of nitrogenases[1] [2], essential isomerization of homocitrate via homoaconitate to homoisocitrate[3], homocitrate accumulation seems to act as a sensor of lysine-pathway distress[4].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
71405
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤15.0% water
impurities
11-13% water (KFT)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c