Principaux documents
47255
Sigma-Aldrich
Lumilux Green D 254
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.32
Solubilité
H2O: insoluble
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable