45972
2,4-Dichlorotoluene
analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
pb
200 °C (lit.)
Densité
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :