Principaux documents
44365
Sigma-Aldrich
Baysilone® oil
viscosity ~1000 mPa.s,   neat(25 °C)
Synonyme(s) :
α-(Trimethylsilyl)-ω-(trimethylsilyloxy) polydimethylsiloxane, Silicon oil Baysilone®
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Forme
liquid
Viscosité
~1000 mPa.s, neat(25 °C)
Type de lipide
oils
Caractéristiques et avantages
100% polydimethylsiloxane with high and low temperature stability, good dielectric properties, low interfacial energy and chemical inertness
Informations légales
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2