Principaux documents
4352160
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagents Methods Developments Kit
1 KIT
2 040,00 $
2 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
2 040,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Température de stockage
-10 to -25°C
Niveau de qualité
Description générale
Contains iTRAQ® reagents 114, 117, test sample, buffers and reagents for up to three separate analyses. Each individual reagent can label up to 100 μg of protein. Included: Starter Kit - Hardware, Cation Exchange Buffer Pack and Cation Exchange Cartridge, Protocol, iTRAQ® Reagent Kit.
Remarque sur l'analyse
To view the general iTRAQ Reagents protocol, please visit this Protocol link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
Informations légales
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup