Key Documents
43295
Sigma-Aldrich
1-[4-(Dimethylamino)phenyl]-6-phenylhexatriene
for time-resolved fluorescence anisotropy and polarized fluorescence measurements
Synonyme(s) :
4′-(Dimethylamino)diphenylhexatriene, DMA-DPH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.39
Numéro Beilstein :
2940918
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥80.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
198-200 °C (lit.)
Fluorescence
λex 332 nm; λem 520 nm±10 nm in methanol
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(\C=C\C=C\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C20H21N/c1-21(2)20-16-14-19(15-17-20)13-7-4-3-6-10-18-11-8-5-9-12-18/h3-17H,1-2H3/b4-3+,10-6+,13-7+
Clé InChI
QNBRWGUCMQGGDA-YPXUENLVSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable