42605
FragIT™ MidiSpin Kit
for cleaving and purifying up to 10mg IgG
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup