424M-1
CITED1 (5H6) Mouse Monoclonal Antibody
273,00 $
About This Item
273,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H6, monoclonal
Description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (424M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (424M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (424M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (424M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (424M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotype
IgG2aκ
Contrôle
Wilms’ tumor
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Informations sur le gène
human ... CITED1(4435)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires