41176
Anti-Rabbit IgG - Atto 633 antibody produced in goat
1 mg/mL IgG
Synonyme(s) :
Atto 633 [goat-Anti-rabbit IgG]
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
Atto 633 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
50% glycerol as stabilizer
Espèces réactives
rabbit
Concentration
1 mg/mL IgG
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200
Fluorescence
λex 636 nm; λem 650 nm in PBS
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Protocoles
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.