Principaux documents
39753
Supelco
N-(4-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H18BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fluorescence
λem 569 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4ccc(cc4)N=C=S)cc3
InChI
1S/C23H18N3O2S.BrH/c1-27-21-8-4-18(5-9-21)22-14-24-23(28-22)19-10-12-26(13-11-19)15-17-2-6-20(7-3-17)25-16-29;/h2-14H,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DMAVLRVUKGJFEU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)