3864
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
Synonyme(s) :
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
156,00 $
About This Item
156,00 $
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
12.5 mg/mL
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
Clé InChI
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Composants
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup