38545
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl] disulfide
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
BASED, N, N′-(Dithiobis-ethylene)bis(4-azido-2-hydroxy-benzamide), N,N′-Bis(4-azidosalicoyl)cystamine
About This Item
Essai
≥95.0% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cc(ccc1C(=O)NCCSSCCNC(=O)c2ccc(cc2O)N=[N+]=[N-])N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H18N8O4S2/c19-25-23-11-1-3-13(15(27)9-11)17(29)21-5-7-31-32-8-6-22-18(30)14-4-2-12(24-26-20)10-16(14)28/h1-4,9-10,27-28H,5-8H2,(H,21,29)(H,22,30)
Clé InChI
QQZOUYFHWKTGEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable