Principaux documents
32878
Sigma-Aldrich
Fuchsin solution
for microscopy, denatured with 2-butanone, 2% ethanol
About This Item
Beilstein:
4166684
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Qualité
for microscopy
denatured with 2-butanone
Concentration
2% ethanol
Adéquation
suitable for microscopy
Chaîne SMILES 
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
Clé InChI
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup