31395
Sulfate de dextran sodium salt from Leuconostoc spp.
Mr ~500,000
Produits recommandés
Source biologique
(Leuconostoc spp.)
Forme
powder
Poids mol.
Mr ~500,000
Composition
Sulfur Content, 16.0-19.0% (dry basis)
Fabricant/nom de marque
EDQM
Plage de pH utile
6.0-8.0 (10 g/L)
Solubilité
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Température de stockage
room temp
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable