Key Documents
30887
Sigma-Aldrich
Octyl-α/β-glucoside 10 mM solution
Synonyme(s) :
Octyl D-glucopyranoside solution, Detergent Screening Solution 05/Kit-No 66317
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Description
non-ionic
Densité
1.00 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
Clé InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RQICVUQASA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves