Principaux documents
304700
Ethylenediamine-1,2-14C dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H2N14CH214CH2NH2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.02
Numéro MDL:
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.N[14CH2][14CH2]N