MilliporeSigma
28811
Cadmium chloride 0.1 M solution
Synonyme(s) :
Cadmium chloride solution, Additive Screening Solution 23/Kit-No 78374
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe