271R-2
Inhibin, alpha (MRQ-63) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MRQ-63, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (271R-24)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (271R-24-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (271R-25)
vial of 1.0 mL concentrate (271R-26)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (271R-26-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (271R-27-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (271R-27)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (271R-28)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (271R-28-RUO)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
Isotype
IgG
Contrôle
adrenal cortex
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Informations sur le gène
human ... INHA(3623)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable