265M-1
HHV-8 (13B10) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
300
500
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13B10, monoclonal
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable