Documents
249R-2
Sigma-Aldrich
Estrogen Receptor (EP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
300
500
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EP1, monoclonal
Fabricant/nom de marque
Cell Marque
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Forme physique
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Notes préparatoires
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Informations légales
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable