22630
Quinine hydrochloride dihydrate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
(8α, 9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol monohydrochloride dihydrate
176,00 $
About This Item
176,00 $
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98.0% (NT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −230±5°, c = 2% in 0.1 M HCl
Impuretés
≤10% dihydroquinine hydrochloride (HPLC)
Solubilité
H2O: soluble
Fluorescence
λex 322 nm; λem 450 nm in H2O
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
Clé InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves