Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 155,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
liquid
Quality Segment
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Basal Medium without Growth Supplement
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| shelf life 1 yr | shelf life 1 yr | shelf life 1 yr | shelf life 1 yr |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c