Principaux documents
19056
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile
Synonyme(s) :
α-Methoxy-2-naphthaleneacetonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fluorescence
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
Chaîne SMILES 
COC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-13(9-14)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8,13H,1H3
Clé InChI
JDVRUILJVSKUFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Teresa F Reyes et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 119, 104817-104817 (2020-11-11)
The production of soy leghemoglobin C2 (LegH) by Pichia pastoris (syn. K. phaffii) was developed by Impossible Foods to serve as a sustainable source of flavor and aroma in plant-based meats. The potential allergenicity and toxicity of a LegH from