Documents
18775
Sigma-Aldrich
AZCL-Hydroxyethylcellulose
substrate for celllulase
Synonyme(s) :
Azurine-cross-linked hydroxyethylcellulose
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable