14158
Sodium succinate dibasic hexahydrate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
About This Item
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (NT)
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-9.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.080
λ: 280 nm Amax: 0.045
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable