Key Documents
13920
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serine
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro Beilstein :
3204905
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
solid
Pf
~227 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable