137265
HEPES sodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique sodium salt, Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique) sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
6.8-8.2
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa
7.5
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable