12271
2-Keto-3-deoxy-D-gluconic acid lithium salt
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
3-Deoxy-D-erythro-2-hexulosonic acid lithium salt, KDG, Lithium 2-keto-3-deoxy-D-gluconate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
powder or crystals
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-2-5(10)3(8)1-4(9)6(11)12/h3,5,7-8,10H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,5+/m0/s1
Clé InChI
WPAMZTWLKIDIOP-WVZVXSGGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable