12266
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
BIPM
About This Item
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
H2O: soluble
acetone: soluble
Fluorescence
λex 315 nm; λem 365 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)-c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C17H11N3O2/c21-15-9-10-16(22)20(15)12-7-5-11(6-8-12)17-18-13-3-1-2-4-14(13)19-17/h1-10H,(H,18,19)
Clé InChI
NZDOXVCRXDAVII-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable