Principaux documents
121-25-02
Sigma-Aldrich
Extracellular Matrix Protein Coated T-25 Flasks
1 EACH
63,00 $
63,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
63,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
63,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Niveau de qualité
Superficie
25 cm2
Groupe de la matrice active
ECM Protein coating
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
T-25 tissue culture flasks pre-coated with Extracellular Matrix Attachment Factor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Technical information for working with human lung microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation