Principaux documents
112-500
Sigma-Aldrich
CADMEC Growth Medium (500 ml)
1 EACH
269,00 $
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
269,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
All-in-one ready-to-use media
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Informations légales
CADMEC is a trademark of Cell Applications
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Juan Xiang et al.
Molecular medicine reports, 23(4) (2021-02-13)
Human periodontal ligament stem cells (hPDLSCs) associated with bone regeneration serve an important role in the treatment of periodontal disease. Long non‑coding RNAs are involved in the osteogenesis of multiple stem cells and can act as a sponge of microRNAs