11012008
SK-GT-2 cell line
1 350,00 $
En stockDétails
About This Item
1 350,00 $
En stockDétails
Produits recommandés
Source biologique
human esophagus
Niveau de qualité
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal number 58 chromosomal aberration at 11p13-15.
Morphologie
Epithelial
Produits
Expression of actin imtermediate filaments and growth factors TGF?1, TGF?2, TGF?3, TGF? and platelet-derived growth factor A (PDGFA).
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 12,13
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9,10
THO1: 8,9
TPOX: 9,12
vWA: 15,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable