09111802
MS-1 cell line
09111802, human skin, mesothelioma. Loose aggregates with irregular outline, no central necrosis.
Synonyme(s) :
MS1 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
MS-1 cell line,
Source biologique
human skin
Forme
liquid
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not determined
Morphologie
Loosely packed floating aggregates with irregular outline and no central necrosis
Produits
Cell line is CM2B4/MCV T, AE1/AE2, CK20, EMA, CAM5.2, chromogranin & NSE. Cell line is negative for for CK7, synaptophysin, LCA TTF-1, vimentin and CD99,
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11,14
D16S539: 9
D5S818: 11
D7S820: 8,9
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable