03567
(S)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
≥98.0% (T)
About This Item
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D −5±1°, c = 1% in H2O
Couleur
white to faint beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].OC(=O)[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
Clé InChI
WNSDZBQLMGKPQS-FHNDMYTFSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable