02339
3-Isopropylmalic acid
≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3-isopropylsuccinic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0% (GC)
Chaîne SMILES
CC(C)C(C(O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-3(2)4(6(9)10)5(8)7(11)12/h3-5,8H,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
RNQHMTFBUSSBJQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable