01712
Acrylamido buffer
~0.2 M in H2O, solution, pKa 2
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solution
Durée de conservation
limited shelf life
Concentration
~0.2 M in H2O
pKa
2
Température de stockage
2-8°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter