Principaux documents
01649
Sigma-Aldrich
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 40,000
Synonyme(s) :
FITC–DEAE–Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
1 G
503,00 $
503,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
503,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.32
503,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Conjugué
FITC conjugate
Forme
powder or crystals
Poids mol.
average mol wt 40,000
Composition
nitrogen content, 2-5%
Ampleur du marquage
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
Fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.