F3002
Iron(III) nitrate nonahydrate
≥98%
Synonyme(s) :
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Pf
47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clé InChI
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable