C6768
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Cobaltous sulfate heptahydrate
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
powder
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
Densité
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Benzazoles from alcohols and o-substituted anilines.
- β-Acetamido ketones via one-pot multi-component coupling reaction of aromatic aldehydes, acetophenones, and acetyl chlorides.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.