95682
p-Xylene
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
9 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
984 °F
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
≤0.5% o- and m-xylene (GC)
≤0.5% toluene (GC)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
Point d'ébullition
138 °C (lit.)
Pf
12-13 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.2 g/L
Densité
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup