Principaux documents
72260
Sigma-Aldrich
Nickel(II) perchlorate hexahydrate
purum p.a., crystallized, ≥98.0% (KT)
About This Item
Formule linéaire :
Ni(ClO4)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
purum p.a.
crystallized
Essai
≥98.0% (KT)
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
140 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Ni.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Nickel(II) perchlorate hexahydrate is a hydrated nickel(II) salt.
Application
Nickel(II) perchlorate hexahydrate may be used in the synthesis of tris(2,2′-bipyridylamine)nickel(II) perchlorate and 4,7,7-trimethyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzopyran-2(H),5-dione.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nickel (II)-2, 2'-dipyridylamine system. I. Synthesis and stereochemistry of the complexes.
Hurley TJ and Robinson MA.
Inorganic Chemistry, 7(1), 33-38 (1968)
A new method for enol lactone synthesis by a Michael addition/cyclization sequence.
Itoh K and Kanemasa S.
Tetrahedron Letters, 44(9), 1799-1802 (2003)