71800
Sodium oxalate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT)
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥99.5% (RT)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.002% ammonium (NH4)
Perte
≤0.01% loss on drying, 105 °C
pH
7-8.5 (25 °C, 2.5% in H2O)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable