Principaux documents
679178
Sigma-Aldrich
Water solution
contains 0.05 % (w/v) ammonium formate, 0.1 % (v/v) formic acid
4 X 4 L
740,00 $
740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 4 L
740,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Technique(s):
HPLC: suitable
740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
0.05 % (w/v) ammonium formate
0.1 % (v/v) formic acid
Technique(s)
HPLC: suitable
Densité
0.9972 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The product is water containing containing 0.1%v/v formic acid and 0.05%w/v ammonium formate. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. Formic acid and ammonium formate are used as mobile phase additives.[1]
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Adduct formation in quantitative bioanalysis: effect of ionization conditions on paclitaxel.
Mortier KA, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15(4), 585-592 (2004)