Documents
402826
Sigma-Aldrich
Ammonium dichromate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Ammonium bichromate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2Cr2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
eCl@ss :
38180716
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
8.7 (vs air)
Pureté
≥99.5%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤0.005% insolubles
Perte
≤3.0% loss on drying
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Chaîne SMILES 
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Ammonium dichromate is a hexavalent chromium compound with a high oxidation potential. Hexavalent chromium is potent carcinogen and an environmental pollutant.
Application
Ammonium dichromate may be used in the following processes:
  • Oxidation of alcohols in the presence of Mg(HSO4)2 (magnesium hydrogen sulfate) and wet SiO2 (silicon dixide).
  • Preparation of Cr2O3/Al2O3 (chromium (III) oxide/aluminium oxide) catalysts.
  • Oxidative coupling of thiols.
  • Preparation of mesoporous molecular sieves.
  • Preparation of polypyrrole (PPy).
  • Preparation of solid oxide fuel cell (SOFC) interconnect.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable